10874477001
Roche
Plasminogen
from human serum
Sinonimo/i:
plasminogen
Scegli un formato
338,00 €
Scegli un formato
About This Item
338,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
human serum
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Attività specifica
~11 units/mg protein (activated with streptokinase at 37 °C and pH 7.4 with Chromozym PL as the substrate.)
PM
90-94 kDa
Confezionamento
pkg of 20 U
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
activity assay: suitable
applicazioni
life science and biopharma
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Lyophilizate, stabilized with bovine serum albumin.
Qualità
Sequenza
Nota sulla preparazione
Working solution: Solvent is recommended in 20 mM sodium phosphate buffer, pH 7.5, 100 mM NaCl.
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
A solution in 20 mM sodium phosphate buffer, pH ca. 7.5, 100 mM NaCl is stable for several months without loss of activity when stored at -15 to -25 °C.
Note:
Plasminogen is susceptible to autolysis, which may result in activation. Contact with the skin or other contamination (e.g., by microorganisms), is therefore to be avoided.
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?