P2395
Ponceau Xylidine
Dye content ≥60 %, Powder
Sinonimo/i:
Acid Red 26, Ponceau 2 R, Xylidine ponceau, Xylidine ponceau 2R
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Ponceau Xylidine, Dye content ≥60 %
Forma fisica
powder
Composizione
Dye content, ≥60%
Solubilità
water: 10 mg/mL, clear, red
εmax
18-22 at 503-508 nm in water
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Cc1ccc(\N=N\c2c(O)c(cc3cc(ccc23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O7S2.2Na/c1-10-3-6-15(11(2)7-10)19-20-17-14-5-4-13(28(22,23)24)8-12(14)9-16(18(17)21)29(25,26)27;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
YJVBLROMQZEFPA-LLIZZRELSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges