P3504
Ponceau S
Powder
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-4-(2-sulfo-4-[4-sulfophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid sodium salt
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ponceau S, BioReagent, suitable for electrophoresis
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
electrophoresis: suitable
Colore
red to very dark red
Solubilità
H2O: 1 mg/mL
ε (coefficiente d’estinzione)
≥330000 at 518-522 nm in deionized water at 0.015 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-8-3-14(11-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23+,26-25+;;;;
KQHKSGRIBYJYFX-WNDMICSESA-J
Categorie correlate
Descrizione generale
The following are two common stain formulations:
0.1% Ponceau S (w/v) in 5% acetic acid
2% Ponceau S (w/v) in 30% TCA, 30% sulfosalicylic acid
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)