E7637
Ethidium bromide
BioReagent, for molecular biology, powder
Sinonimo/i:
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, EtBr, Homidium bromide
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
powder
tecniche
electrophoresis: suitable
Punto di fusione
260-262 °C (dec.) (lit.)
Fluorescenza
λex 360 nm; λem 590 nm in PBS
λex 526 nm; λem 605 nm (10 mM TBE; pH 8.0;)
λex 526 nm; λem 605 nm in aqueous buffer
Compatibilità
suitable for gel electrophoresis
Stringa SMILE
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Frameshift mutagen which intercalates double-stranded DNA and RNA.
Azioni biochim/fisiol
Ricostituzione
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Ethidium bromide is a well-known and widely used fluorescent dye in biotechnology research.