Documenti fondamentali
C0644
Sigma-Aldrich
Crystal Ponceau 6R
≥96% purity, powder
Sinonimo/i:
Acid Red 44, Brilliant Crystal Scarlet, Crystal Scarlet, Ponceau 6R
Scegli un formato
5 G
153,00 €
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
153,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H12N2Na2O7S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
502.43
Colour Index:
16250
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Crystal Ponceau 6R, Dye content ≥70 %
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, ≥70%
tecniche
microbe id | staining: suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 10 mg/mL, dark red
εmax
≥300 at 508-512 nm in water
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3cccc4ccccc34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O7S2.2Na/c23-17-9-8-13-10-14(30(24,25)26)11-18(31(27,28)29)19(13)20(17)22-21-16-7-3-5-12-4-1-2-6-15(12)16;;/h1-11,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b22-21+;;
FUGCXLNGEHFIOA-ZPZFBZIMSA-L
Informazioni sul gene
Applicazioni
Crystal Ponceau 6R has been used in the MSB (martius yellow–crystal scarlet–methyl blue) staining procedure for the staining of collagen fibers and erythrocytes.[1]
Azioni biochim/fisiol
Crystal Ponceau 6R is mainly used in the MSB (martius yellow–crystal scarlet–methyl blue) staining procedure for the staining of connective tissue and fibrin.[2][3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Handbook of Histopathological and Histochemical Techniques null
Combined orcein and martius scarlet blue (OMSB) staining for qualitative and quantitative analyses of atherosclerotic plaques in brachiocephalic arteries in apoE/LDLR-/- mice.
Gajda M, et al.
Histochemistry and Cell Biology, 1538-1538 (2017)
Histamine, a vasoactive agent with vascular disrupting potential, improves tumour response by enhancing local drug delivery.
Brunstein F, et al.
British Journal of Cancer, 95, 1663-1663 (2006)