Vai a
F8129
Acid Fuchsin
Powder
Sinonimo/i:
Acid Violet 19, Fuchsin S, Fuchsin acid, Rubine S
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
103,00 €
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
189,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
342,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H17N3Na2O9S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
585.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
NACRES:
NA.47
EC Number:
221-816-5
Beilstein/REAXYS Number:
4111656
Colour Index Number:
42685
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acid Fuchsin, used in tissue staining
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~70%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
blue-green
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(c1N)S([O-])(=O)=O)\C(c2ccc(N)c(c2)S([O-])(=O)=O)=C3/C=CC(=N)C(=C3)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H19N3O9S3.2Na/c1-10-6-13(9-18(20(10)23)35(30,31)32)19(11-2-4-14(21)16(7-11)33(24,25)26)12-3-5-15(22)17(8-12)34(27,28)29;;/h2-9,23H,21-22H2,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WZRZTHMJPHPAMU-UHFFFAOYSA-L
General description
Acid Fuchsin is mainly used as a diachrome and is part of the connective tissue stains. It also works as a pH indicator.
Application
Acid Fuchsin has been used in tissue sections for Masson′s trichrome staining.[1] It has been used as a marker to trace ingestion of solutions by green peach aphids.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
857408B0904215597
Acid Fuchsin used in tissue staining
Sigma-Aldrich
F8129
Acid Fuchsin
Basic Fuchsin special for flagella, certified
Sigma-Aldrich
B0904
Basic Fuchsin
Fucsina basica Dye content >85 %
Sigma-Aldrich
215597
Fucsina basica
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
blue-green
color
-
color
green to very dark green
color
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
composition
Dye content, ~70%
composition
Dye content, ≥60%
composition
pararosaniline acetate, 3 parts , pararosaniline chloride, 1 part
composition
Dye content, >85%
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Quiero hacer una tinción de AFOG en tejido de pez cebra. Dispongo de los productos F8129 y O7252. Ambos productos vienen en polvo, ¿en qué tengo que diluirlos y en qué proporción tengo que mezclarlos?, ¿tenéis un protocolo?, dispongo del procedure HT15.
    1 risposta
    1. Unfortunately, there are no available solutions, kits, or instructions for preparing an Acid Fuchsin Orange G (AFOG) stain.
      Please review the publication below that may be helpful:
      Poss KD, Wilson LG, Keating MT: Heart regeneration in zebrafish. Science. 2002, 298: 2188-90. 10.1126/science.1077857.