P1504
TWEEN® 40
viscous liquid
Sinonimo/i:
Polyoxyethylenesorbitan monopalmitate
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
Saggio
~90.0% (GC)
Stato
viscous liquid
PM
estimated mol wt 1277
Composizione
Palmitic acid, ~90% (balance primarily stearic acid)
tecniche
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
CMC
0.027 (20-25°C)
HLB
15.6
Stringa SMILE
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?