S6760
Span® 80
nonionic surfactant
Sinonimo/i:
Sorbitane monooleate, sorbitan oleate
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
PM
428.62 g/mol
Concentrazione
≥60% (GC)
HLB
4.3
applicazioni
microbiology
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
NWGKJDSIEKMTRX-AAZCQSIUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves