Documenti fondamentali
8.22186
Sigma-Aldrich
TWEEN® 60
for synthesis
Sinonimo/i:
Polyoxyethylene sorbitan monostearate
Scegli un formato
500 ML
73,60 €
1 L
118,00 €
73,60 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
73,60 €
1 L
118,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
500-020-4
NACRES:
NA.22
73,60 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<10 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
gel form
Potenza
>38000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Viscosità cinematica
170-320 cSt(40 °C)
Temp. transizione
flash point >149 °C
Densità
1.1 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Tween® 60 for synthesis. CAS 9005-67-8, pH 5.5 - 7.7 (50 g/l, H₂O, 25 °C).
Risultati analitici
Hydroxyl value: 81 - 96
Saponification value: 45 - 55
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Note legali
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1