P0157
Fosfatasi, acida
ammonium sulfate suspension, ≥200 units/mg protein (biuret)
Sinonimo/i:
(Fosfoidrolasi di monoesteri ortofosforici acido ottimale), Fosfatasi acida
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
≥200 units/mg protein (biuret)
PM
111 kDa
Attività estranea
Apyrase (ATPase) ≤5% of base activity
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?