Documenti fondamentali
524529
Sigma-Aldrich
Phosphatase, Acid, Potato
Sinonimo/i:
Phosphatase, Acid, Potato
Scegli un formato
1 KU
579,00 €
579,00 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KU
579,00 €
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
579,00 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Stato
lyophilized
Livello qualitativo
Attività specifica
≥2 U/mg
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
3.2 M ammonium sulfate, pH 6.0, containing 1% BSA: soluble
6% BSA in water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(CC(O)C)CC#C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Native potato acid phosphatase. May be used for the removal of phosphate groups from phosphoproteins, such as β-casein, ovalbumin, and pepsinogen.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of pNPP per min at 25°C, pH 5.6.
Ricostituzione
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions in ammonium sulfate are stable for up to 4 months at 4°C. Stock solutions in aqueous BSA should be used immediately upon reconstitution.
Altre note
Bingham, E.W., et al. 1976. Biochim. Biophys. Acta429, 448.
Bessey, O.A. 1946. J. Biol. Chem.164, 32.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3