N6019
Neutralizing Buffer
for Northern and Southern blotting, powder
Sinonimo/i:
Neutralizing Buffer for Blotting Techniques
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Forma fisica
powder
tecniche
Southern blotting: suitable
Attività estranea
DNase, RNase, none detected
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.