Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 135,00 € |
250 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 850,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions
storage temp.
room temp
General description
Neutralization Solution for Blood is used along with lysis solution for blood (L3289) for the rapid extraction and neutralization of human genomic DNA from whole blood, whole blood dried on a blood card, and cultured mammalian cells.
This solution is a component of the Extract-N-Amp™ and the REDExtract-N-Amp™ Blood PCR Kits
This solution is a component of the Extract-N-Amp™ and the REDExtract-N-Amp™ Blood PCR Kits
Application
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions | usage - | usage - | usage sufficient for 100 reactions |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - | grade Molecular Biology |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neutralization Solution for Blood
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?