D3435
Dey-Engley neutralizing broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
D/E Neutralizing Broth
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.6±0.2 (25 °C)
applicazioni
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
surface monitoring
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Componenti
Casein enzymatic hydrolysate5.00
Yeast extract2.50
Dextrose10.00
Sodium thiosulfate6.00
Sodium thioglycollate1.00
Sodium bisulfite2.50
Lecithin7.00
Polysorbate 805.00
Bromocresol purple0.02
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.