15356
Blotting-Nylon 66 membranes, type B, positive
for Northern and Southern blotting
Sinonimo/i:
Nylon 66-Blotting membranes, type B
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Nylon
Grado
for molecular biology
Forma fisica
roll
Copertura della superficie
surface (quaternary ammonium groups) ≥99%
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Protein transfer
Radioactive detection of blotted proteins and nucleic acids
Sensitive dot and slot blots of nucleic acids
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.