Vai a
E7526
Extraction Solution
Molecular Biology
Extraction Solution
Sinonimo/i:
DNA extraction solution, Extract‑N‑Amp extraction solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
24 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
138,00 €
120 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
664,00 €
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.900,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
feature
hotstart
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Extraction Solution has been used in direct PCR amplification[1] and to extract DNA.[2]
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D5688N9784T3073
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
feature
hotstart
feature
Direct PCR
feature
-
feature
Direct PCR
color
colorless
color
-
color
-
color
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto