N5536
Nefazodone hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, antidepressant
Sinonimo/i:
2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-5-ethyl- 2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one hydrochloride, BMY-13754, MJ-13754-1, Serzone
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Nefazodone hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
Ideatore
Bristol-Myers Squibb
Stringa SMILE
O=C1N(CCCN2CCN(C3=CC=CC(Cl)=C3)CC2)N=C(CC)N1CCOC4=CC=CC=C4.Cl
InChI
1S/C25H32ClN5O2.ClH/c1-2-24-27-31(25(32)30(24)18-19-33-23-10-4-3-5-11-23)13-7-12-28-14-16-29(17-15-28)22-9-6-8-21(26)20-22;/h3-6,8-11,20H,2,7,12-19H2,1H3;1H
DYCKFEBIOUQECE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3