A7085
Acetaminofene
BioXtra, ≥99.0%
Sinonimo/i:
4′-idrossiacetanilide, 4-acetamidofenolo, N-(4-idrossifenil)acetammide, N-acetil-4-amminofenolo, APAP, Paracetamolo
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Punto di fusione
168-172 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 0.5 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... FAAH(2166) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743) , TRPV1(7442)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as an anti-inflammatory drug to test its effect in lipid peroxidation in marine mussels
- to test its effect on neurite outgrowth in gamma-aminobutyric acid-ergic and glutamatergic neurons
- as a hepatocellular injury inducing agent in mice
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)