Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 267,00 € | |
| 250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 559,00 € 475,15 € | |
| 1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.930,00 € |
Informazioni su questo articolo
267,00 €
Nome del prodotto
Bupropion hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
description
Drug Control: Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
color
white
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
Cl[H].CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
InChI key
HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816), SLC6A2(6530), SLC6A3(6531)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form - | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| drug control Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet | drug control - | drug control - | drug control - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility water: soluble | solubility - | solubility DMSO: ≥12 mg/mL |
| color white | color white | color - | color white to tan |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bupropion hydrochloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B102-1G | 04061825980478 |
| B102-50MG | 04061833420157 |
| B102-250MG | 04061833420133 |