Documenti fondamentali
H8520
Sigma-Aldrich
(±)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin hydrobromide
≥98%
Sinonimo/i:
(±)-2-Dipropylamino-8-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, (±)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin, (±)-8-OH-DPAT
Scegli un formato
25 MG
124,00 €
100 MG
494,00 €
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
124,00 €
100 MG
494,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H25NO · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stringa SMILE
Br[H].CCCN(CCC)C1CCc2cccc(O)c2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-10-17(11-4-2)14-9-8-13-6-5-7-16(18)15(13)12-14;/h5-7,14,18H,3-4,8-12H2,1-2H3;1H
BATPBOZTBNNDLN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
(±)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin hydrobromide is a potent and selective 5-hydroxytryptamine (5HT1A)-receptor agonist[1][2] which is generally used as the standard in pharmacological studies.[3]
Azioni biochim/fisiol
Selective 5-HT1 agonist[4] with high affinity for subtype 5-HT1A receptor.[5][6]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
8-Hydroxy-2-(dipropylamino) tetralin, a new centrally acting 5-hydroxytryptamine receptor agonist.
Arvidsson L E, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 24(8), 921-923 (1981)
Improved preparation, chromatographic separation and X-ray crystallographic determination of the absolute configuration of the enantiomers of 8-hydroxy-2-(dipropylamino) tetralin (8-OH DPAT).
Karlsson A, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 42, 231-236 (1988)
Laifu Li et al.
eLife, 10 (2021-06-04)
Consolation is a common response to the distress of others in humans and some social animals, but the neural mechanisms underlying this behavior are not well characterized. By using socially monogamous mandarin voles, we found that optogenetic or chemogenetic inhibition
Arylpiperazine agonists of the serotonin 5-HT 1A receptor preferentially activate cAMP signaling versus recruitment of β-arrestin-2.
Stroth N, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 23(15), 4824-4830 (2015)
S J Peroutka
Journal of neurochemistry, 47(2), 529-540 (1986-08-01)
Drug interactions with 5-HT1 (5-hydroxytryptamine type 1) binding site subtypes were analyzed in rat frontal cortex. 8-Hydroxy-N,N-dipropyl-2-aminotetralin (8-OH-DPAT) displays high affinity (Ki 3.3 +/- 1 nM) for 29 +/- 3% of total [3H]5-HT binding in rat frontal cortex and low