MSST0012
SILu™Lite ALB Albumin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Sinonimo/i:
Albumin, Mass spectrometry standard, Human Albumin
Scegli un formato
708,00 €
Scegli un formato
About This Item
708,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Compatibilità
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ALB(213)
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)