This product is supplied in powder form.
126609
Albumin, Bovine Serum, Fraction V, Fatty Acid-Free, Nuclease- and Protease-Free
BSA Fatty Acid-free is designed for use in serological testing, RIA, and hormone response studies. Suitable for use in Molecular Biology applications, such as Northern and Southern blots.
Sinonimo/i:
Albumin, Bovine Serum, Fraction V, Fatty Acid-Free, Nuclease- and Protease-Free
Descrizione
Merck USA index - 14, 8468
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
≤0.02% fatty acids
≤3.0% Ash
≤5% moisture
Colore
off-white to beige
Solubilità
0.15 M sodium chloride: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
Cationi in tracce
heavy metals: ≤10 ppm
Attività estranea
endonuclease, none detected
protease ≤0.1 U/mg
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1
I clienti hanno visto anche
-
안녕하세요, 해당제품 Solid 형태라고 기재되어있는데요 분말형태인지 한덩어리 고체 형태인지 궁금합니다 감사합니다
1 risposta-