Vai a
E0377
D-Erythrose 4-phosphate sodium salt
≥50% (TLC)
Sinonimo/i:
4-Phospho-D-erythrose sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
168,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
288,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
471,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.440,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8NaO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥50% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[H]C(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O
InChI
1S/C4H9O7P.Na/c5-1-3(6)4(7)2-11-12(8,9)10;/h1,3-4,6-7H,2H2,(H2,8,9,10);/q;+1/p-1/t3-,4+;/m0./s1
InChI key
KKDBADMPNGAKHM-RFKZQXLXSA-M
Application
D-Erythrose 4-phosphate (E4P) is used as a substrate to identify, differentiate and characterize 2-keto-3-deoxy-6-phosphogalactonate (KDPGal) aldolase(s) and 3-deoxy-D-arabino-heptulosonate 7-phosphate (DAH7P) synthase(s) that initiate the shikimate pathway in microorganisms and plants.[1] It may be used as a substrate to identify, differentiate and characterize glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase(s) (GAPDH) involved in surface antigen and virulence factor development in pathogenic microorganisms.[2] E4P may be used in malaria research as an inhibitor of the PfPdx1 component of the PLP (pyridoxal 5′-phosphate) synthase enzymatic complex responsible for the de novo synthesizes vitamin B6 in Plasmodium falciparum.[3]
Biochem/physiol Actions
Erythrose 4-phosphate is an intermediate in the penntose phosphate pathway, as well as the biosynthesis of phenylalanine, tyrosine, tryptophan and metabolism of vitamin B6.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
689037947061786
assay
≥50% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
assay
≥95.0% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)