Vai a
D7137
Dihydroxyacetone phosphate dilithium salt
≥93% dry basis (enzymatic)
Sinonimo/i:
1,3-Dihydroxy-2-propanone 1-phosphate dilithium salt, 1-Hydroxy-3-(phosphonooxy)-2-propanone dilithium salt, DHAP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
90,10 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
152,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
255,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
831,00 €
623,25 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.650,00 €
1.237,50 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5Li2O6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.92
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1708891
90,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine (casein)
Quality Segment
assay
≥93% dry basis (enzymatic)
form
powder
impurities
~0.2 mol % D-glyceraldehyde 3-phosphate
color
white
solubility
soluble 50mg plus 1ml of H2O, clear, colorless to faintly yellow
anion traces
phosphate (PO43-): ~5 mol %
cation traces
Li: 5.5-8.0% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].OCC(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H7O6P.2Li/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h4H,1-2H2,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI key
QWIKESRFRWLYIA-UHFFFAOYSA-L
Application
Dihydroxyacetone phosphate (DHAP) is used in fructose metabolism, triose and glycation research. It is used in studies involving the metabolism of three-carbon sugar pools and their roles in physiological and physical processes.[1] DHAP may be used as a substrate to help identify, differentiate and characterize fructose-bisphosphate aldolase(s) (ALDOA) and triosephosphate isomerase(s).[2] DHAP may be used to study cellular glycation stress.[3]
Biochem/physiol Actions
A metabolic intermediate involved in many pathways, including glycolysis and the Calvin cycle.
Dihydroxyacetone phosphate (DHAP) is a metabolic intermediate involved in many pathways, including glycolysis, gluconeogenesis, glycerol metabolism, phosphatidic acid synthesis, fat metabolism, and the Calvin cycle.
Preparation Note
Enzymatically prepared.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Disclaimer
Unlike the dimethyl ketal, does not require hydrolysis prior to use as a substrate.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
3744251269P7002
assay
≥93% dry basis (enzymatic)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥97% (enzymatic)
biological source
bovine (casein)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
soluble 50mg plus 1ml of H2O, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)