Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 314,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
314,00 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiapplication(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
Other Notes
Contains 10 mg each of the glycolysis and gluconeogenesis pathway metabolite standards packaged individually.
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description Supplied by IROA Technologies | description Supplied by IROA Technologies |
| application(s) advanced drug delivery | application(s) advanced drug delivery | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
Vedi tutto (17)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?