P7877
Acido 6-fosfogluconico
≥97% (enzymatic)
Sinonimo/i:
D-gluconato 6-fosfato
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥97% (enzymatic)
Forma fisica
powder
Impurezze
<0.05 mol % glucose-6-phosphate
Colore
light yellow
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Cationi in tracce
Na: 18.8-21.5% (dry basis)
applicazioni
agriculture
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H13O10P.3Na/c7-2(1-16-17(13,14)15)3(8)4(9)5(10)6(11)12;;;/h2-5,7-10H,1H2,(H,11,12)(H2,13,14,15);;;/q;3*+1/p-3/t2-,3-,4+,5-;;;/m1.../s1
CBQSOSFCUWVWAQ-CXKLNRRHSA-K
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
WGK 3