M9027
MOPS hemisodium salt
≥99% (titration)
Sinonimo/i:
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid hemisodium salt, 4-Morpholinepropanesulfonic acid hemisodium salt
Saggio
≥99% (titration)
Forma fisica
powder or crystals
Intervallo di pH utile
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Solubilità
water: 500 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
Stringa SMILE
[Na+].OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCCN2CCOCC2
InChI
1S/2C7H15NO4S.Na/c2*9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h2*1-7H2,(H,9,10,11);/q;;+1/p-1
OVCWZKQPQOVIDT-UHFFFAOYSA-M
WGK 3