Documenti
475898
Millipore
MOPS
≥99% (titration), solid, Ultrol® Grade
Sinonimo/i:
MOPS, Free Acid, ULTROL® Grade, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.25
product name
MOPS, ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (titration)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
pKa (20 °C)
7.2
Solubilità
water: 1 M
Cationi in tracce
heavy metals: ≤1 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.5-7.9. Has a pKa of 7.20 at 25°C.
Absorbance (1.0 M, H2O, 260 nm):≤0.05.
One of the zwitterionic buffers active in the pH range of 6.5 to 8.0 (absorbance: ≤0.05 at 260 nm, 1.0 M, H2O). Has a pK,sub>a of 6.95-7.24 at 20°C.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Spence, J.T., et al. 1988. Biochem. J. 250, 921.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
MOPS ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
M9381
MOPS
MES ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 5.5-6.5
Millipore
475893
MES
Sodium acetate anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S8750
Sodium acetate
Sodio cloruro BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Sigma-Aldrich
S5886
Sodio cloruro