Documenti fondamentali
H6903
Sigma-Aldrich
HEPBS
≥99% (titration), powder, pH 7.6-9.0
Sinonimo/i:
PBS, phosphate buffered saline, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(4-butanesulfonic acid)
Scegli un formato
25 G
520,00 €
100 G
1.560,00 €
520,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
520,00 €
100 G
1.560,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H22N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
520,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
HEPBS, ≥99% (titration)
Saggio
≥99% (titration)
Stato
powder
pH
7.6-9.0
Intervallo di pH utile
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
pKa 
8.3
Solubilità
water: 0.5 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)CCCCN1CCN(CC1)CCO
InChI
1S/C10H22N2O4S/c13-9-8-12-6-4-11(5-7-12)3-1-2-10-17(14,15)16/h13H,1-10H2,(H,14,15,16)
LOJNFONOHINEFI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
HEPBS/N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(4-butanesulfonic acid) is mainly used in buffer preparations.[1]
Linkage
Homolog of HEPES and EPPS with higher pKa and similar utility in biological systems.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
CAPSO ≥99% anhydrous basis (titration)
Sigma-Aldrich
C2278
CAPSO
CAPS ≥99%
Sigma-Aldrich
C2632
CAPS
Template-Directed Synthesis in 3?-and 5?-Direction with Reversible Termination
Kaiser A, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(33), 8299-8303 (2012)
T Thiel et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 37(3), 117-129 (1998-12-31)
Four new zwitterionic butanesulfonic acid buffers that are structurally related to four families of Good buffers were evaluated for use in biological systems. These buffers, with pKa values from 7.6 to 10.7, were compared with a variety of other buffers
Michael Bachmann et al.
Journal of cell science, 133(9) (2020-03-21)
αVβ3 integrin can bind to multiple extracellular matrix proteins, including vitronectin (Vn) and fibronectin (Fn), which are often presented to cells in culture as homogenous substrates. However, in tissues, cells experience highly complex and changing environments. To better understand integrin