M2925
A3 Glycan
from bovine, ≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
(NeuNAc-Gal-GlcNAc)3Man3(GlcNAc)2, Mannotriose-di-(N-acetyl-D-glucosamine), tris(sialyl-galactosyl-N-acetyl-D-glucosaminyl)- ammonium salt, Trisialylated, galactosylated, triantennary N-glycan
Scegli un formato
557,90 €
Prezzo di listino797,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
557,90 €
Prezzo di listino797,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
N-linked glycosylation, modification, and degradation