Documenti fondamentali
M2800
Sigma-Aldrich
A2F Glycan ammonium salt
from Porcine thyroglobulin, ≥90%
Sinonimo/i:
(NeuNAc-Gal-GlcNAc)2Man3(Fuc)(GlcNAc)2, Disialylated, galactosylated, fucosylated biantennary N-linked glycan, Mannotriose-(fucosyl-di-[N-acetylglucosamine]), bi(sialyl-galactosyl-N-acetylglucosaminyl)
Scegli un formato
10 μG
486,00 €
486,00 €
Prezzo di listino972,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
486,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C90H148N6O66
Numero CAS:
Peso molecolare:
2370.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
486,00 €
Prezzo di listino972,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
Porcine thyroglobulin
Livello qualitativo
Saggio
≥90%
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A2F Glycan is a disialylated-galactosylated biantennary, core-substituted with fucose glycan.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
N-linked glycosylation, modification, and degradation