M1018
Terreno essenziale minimo di Eagle
With Hanks′ salts, ʟ-glutamine and non-essential amino acids, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
MEM
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Terreno essenziale minimo di Eagle, With Hanks′ salts, L-glutamine and non-essential amino acids, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
phenol red: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Quantità
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
Protocolli
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.