Terreno essenziale minimo di Eagle, HEPES Modification, with Earle′s salts, L-glutamine and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: 25 mM phenol red: yes L-glutamine: yes NaHCO3: no sodium pyruvate: no Earle’s salts (5% CO2): yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Preparation Note
Formulated to contain 14.2 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 2.2 g/L sodium bicarbonate.
Other Notes
Leaving the bicarbonate out gives the investigator greater control over the buffer system.
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.