Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 43,10 € |
1 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 78,50 € |
Informazioni su questo articolo
43,10 €
Nome del prodotto
Terreno essenziale minimo di Eagle, With Earle′s salts, non-essential amino acids and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
phenol red: yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Questo terreno può risultare preferibile per la crescita di cellule adese in presenza di concentrazioni ridotte di siero e come base di partenza per la formulazione di un terreno privo di siero.
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility - | sterility sterile-filtered |
| form liquid | form liquid | form powder | form liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| components phenol red: yes | components phenol red: yes | components NaHCO3: no | components Earle’s salts (5% CO2): yes |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terreno essenziale minimo di Eagle
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?