L7018
Lipopolysaccharides from Pseudomonas aeruginosa 10
purified by trichloroacetic acid extraction
Sinonimo/i:
LPS
Scegli un formato
56,00 €
Prezzo di listino80,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
56,00 €
Prezzo di listino80,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Origine biologica
Pseudomonas aeruginosa (10)
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Purificato mediante
trichloroacetic acid extraction
Impurezze
1-10% Protein (Lowry)
Colore
white to yellow
Solubilità
water: 4.90-5.10 mg/mL, hazy to turbid, colorless to light yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Contenuto correlato
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.