Documenti fondamentali
I7403
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Sinonimo/i:
(2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
Scegli un formato
10 MG
38,20 €
25 G
121,00 €
100 G
543,00 €
1 KG
3.010,00 €
38,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
38,20 €
25 G
121,00 €
100 G
543,00 €
1 KG
3.010,00 €
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
Beilstein:
1721792
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
38,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
L-Isoleucine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Origine biologica
non-animal source
agenzia
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
98.5-101.0%
Stato
powder
Qualità
meets EP, JP, USP testing specifications
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
white
Punto di fusione
288 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
1 M HCl: 50 mg/mL
applicazioni
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Applicazioni
L-Isoleucine has been used as a supplement of maintenance media consisting of DMEM/F-12 for the culture of primary hepatocytes. It has also been used as a supplement for serial culture of adult murine keratinocytes.[1][2]
Azioni biochim/fisiol
L-Isoleucine is an essential amino acid that is synthesized from threonine.[3][4] It is a branched-chain hydrophobic amino acid.[5][6] L-isoleucine is an isomer of L-leucine.[7]
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Isoleucine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I0460000
Isoleucine
L-Isoleucine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1349502
L-Isoleucine
L-Tryptophan from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
Sigma-Aldrich
T8941
L-Tryptophan
L-prolina from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P5607
L-prolina
L-Istidina suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications, from non-animal source
Sigma-Aldrich
H6034
L-Istidina
L-Valine
SAFC
V4638
L-Valine
L-Isoleucine for biochemistry
Millipore
1.05362
L-Isoleucine
Conversion of ammonia or urea into essential amino acids,L-leucine,L-valine, andL-isoleucine using artificial cells containing an immobilized multienzyme system and dextran-NAD+
Kang Fu Gu
Applied Biochemistry and Biotechnology, 26 (1990)
Biochemistry (5th Edition) null
Inhibitory effect of aroma on the bitterness of branched-chain amino acid solutions.
Mukai J
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 55(11), 1581-1584 (2007)
Recapitulation of metabolic defects in a model of propionic acidemia using patient-derived primary hepatocytes.
Chapman KA
Molecular Genetics and Metabolism, 117(3), 355-362 (2016)
Serial Cultivation of Primary Adult Murine Keratinocytes
Richard P. Redvers and Pritinder Kaur
Methods in Molecular Biology (2005)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf