Documenti
269115
Sigma-Aldrich
D-tert-Leucine
98%
Sinonimo/i:
(R)-2-Amino-3,3-dimethylbutyric acid, D-α-tert-Butylglycine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
Beilstein:
1721825
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]25/D +9.5°, c = 3% in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
NPDBDJFLKKQMCM-BYPYZUCNSA-N
WGK 3