Documenti fondamentali
94619
Sigma-Aldrich
L-Valine
≥99.5% (NT), BioUltra
Sinonimo/i:
(S)-α-Aminoisovaleric acid, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid
Scegli un formato
25 G
74,40 €
100 G
241,00 €
74,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
74,40 €
100 G
241,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.15
Beilstein:
1721136
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
74,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
L-Valine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Nome Commerciale
BioUltra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (NT)
Stato
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D +27.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
Perdita
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
Colore
white
Punto di fusione
295-300 °C (subl.) (lit.)
Solubilità
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤150 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in 1 M HCl
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 280 nm Amax: 0.1
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Applicazioni
  • Metabolomics reveals metabolites associated with hair follicle cycle in cashmere goats.: This study utilizes L-Valine as a standard for detecting, understanding, and enhancing hair follicle cycles in cashmere goats through metabolomic analysis, aiding in the improvement of fiber production and quality (Ma et al., 2024).
Altre note
Protects enzymes against heat inactivation[1]; As spacer in isotachophoresis of serum proteins[2][3]; Growth requirement of various microorganisms[4]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
L-Threonine BioXtra, ≥99.5% (NT)
Sigma-Aldrich
89179
L-Threonine
L-Isoleucine 99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W527602
L-Isoleucine
D-Valine ≥98%
Sigma-Aldrich
855987
D-Valine
DL-Valine ReagentPlus®, ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
94640
DL-Valine
T. Hine
Electrophoresis ?83, 541-541 null
T. Yagi et al. et al.
Electrophoresis ?83, 503-503 (1984)
CRC Handbook of Microbiology, 4, 1-1 (1974)
L.G. Paleg et al.
Australian Journal of Plant Physiology, 8, 107-107 (1981)
Sonia Jego et al.
Nature neuroscience, 16(11), 1637-1643 (2013-09-24)
Rapid-eye movement (REM) sleep correlates with neuronal activity in the brainstem, basal forebrain and lateral hypothalamus. Lateral hypothalamus melanin-concentrating hormone (MCH)-expressing neurons are active during sleep, but their effects on REM sleep remain unclear. Using optogenetic tools in newly generated