Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 vial | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 94,10 € |
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-576-6
MDL number:
Biological source:
bovine erythrocytes
94,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
bovine erythrocytes
Quality Segment
form
powder
mol wt
~29 kDa
packaging
vial of 5 mg
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Carbonic anhydrase is essential for the reversible hydration of carbon dioxide.[1] It is also crucial for the physiological processes including respiration, ion transport, acid–base balance, lipid and carbohydrate metabolic pathways.[1] Carbonic anhydrase participates in electrolyte secretion and in the carbon dioxide fixation.[2]
Other Notes
One collagen digestion unit (CDU) liberates peptides from collagen from bovine achilles tendon equivalent in ninhydrin color to 1.0 μmole of leucine in 5 hours at pH 7.4 at 37 °C.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine erythrocytes | biological source - | biological source - | biological source - |
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form powder |
| mol wt ~29 kDa | mol wt ~29 kDa | mol wt ~29,000 | mol wt - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| packaging vial of 5 mg | packaging - | packaging vial of 15 mg | packaging vial of ~1 mg protein |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anidrasi carbonica
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?