Documenti fondamentali
L3520
Sigma-Aldrich
D-Lactitol monohydrate
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol
Scegli un formato
1 G
47,11 €
5 G
695,00 €
47,11 €
Prezzo di listino67,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
47,11 €
5 G
695,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24O11 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.33
Beilstein:
4218679
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
47,11 €
Prezzo di listino67,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Dolcezza
0.4 × sucrose
Colore
white
Punto di fusione
95-98 °C (lit.)
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
[H]O[H].OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h4-21H,1-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
LXMBXZRLTPSWCR-XBLONOLSSA-N
Azioni biochim/fisiol
Sugar alcohol sweet tastant detectable by humans.
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Erythritol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1479
Erythritol
D-sorbitolo ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
S1876
D-sorbitolo
D-mannitolo meets EP, FCC, USP testing specifications
Sigma-Aldrich
M8429
D-mannitolo
D-mannitolo ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
M4125
D-mannitolo