Vai a
S1876
D-sorbitolo
≥98% (GC)
Sinonimo/i:
D-glucitolo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
25,20 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
38,40 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
43,10 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
72,20 €
5 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
262,00 €
10 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
428,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-061-5
Beilstein/REAXYS Number:
1721899
MDL number:
25,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
<1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 25 °C)
assay
≥98% (GC)
form
powder or crystals
color
white
useful pH range
5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L)
mp
98-100 °C (lit.)
solubility
water: 200 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Application
Può essere usato per il lavaggio degli sferoplasti[1] e nella focalizzazione isoelettrica per ridurre al minimo il flusso endosmotico nei gel di agarosio.[2] Può essere usato per indurre lo stress osmotico.
Biochem/physiol Actions
Il D-sorbitolo è un alcol zuccherino usato comunemente come sostituto dello zucchero. È presente in natura e viene anche prodotto per sintesi dal glucosio. L′industria alimentare lo utilizza come additivo sotto forma di dolcificante, umettante, emulsionante, addensante o integratore alimentare. Il D-sorbitolo è stato individuato anche nei cosmetici, nella carta e nei prodotti farmaceutici. In natura, il D-sorbitolo è ben presente nelle piante attraverso la fotosintesi, dalle alghe agli ordini superiori come i frutti della famiglia delle Rosacee.
Other Notes
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di alcoli di zucchero disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
240850S6021S3889
D-sorbitolo &#8805;98% (GC)
Sigma-Aldrich
S1876
D-sorbitolo
D-sorbitolo 99% (GC)
Sigma-Aldrich
240850
D-sorbitolo
D-sorbitolo &#8805;98% (GC), Molecular Biology
Sigma-Aldrich
S6021
D-sorbitolo
D-sorbitolo &#8805;98% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
S3889
D-sorbitolo
assay
≥98% (GC)
assay
99% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 200 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F )
solubility
water: soluble 182g/l at 20 °C (68 °F)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
color
white
color
white
color
white
color
white
useful pH range
5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L)
useful pH range
5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L)
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 182 g/L)
useful pH range
5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-sorbitolo
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf