PHR1479
Erythritol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
meso-Erythritol, 1,2,3,4-Butanetetrol, meso-1,2,3,4-Tetrahydroxybutane, i-Erythritol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000477
traceable to USP 1241903
Famiglia di API
erythritol
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 × 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
329-331 °C (lit.)
Punto di fusione
118-120 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?