Vai a
I2255
Inulin from chicory
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
97,40 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
175,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
624,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
5740,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
232-684-3
MDL number:
97,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
plant (chicory)
Quality Segment
form
powder
impurities
≤0.05% free glucose (enzymatic assay), <15% water (Karl Fischer)
color
white
mp
158 - 165 °C ((316 - 329 °F ))
solubility
water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O.OC[C@H]2OC(O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C12H22O11.C6H12O6/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12;7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h4-11,13-20H,1-3H2;3-5,7-11H,1-2H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11?,12+;3-,4-,5+,6-/m11/s1
InChI key
TUULCWHRUVPVEB-UGWHTDGHSA-N
Application
Potential replacement for high fructose corn syrup due to its prebiotic function and similar structural characteristics to corn syrup.
Biochem/physiol Actions
A heterogeneous blend of fructose polymers that function as plant storage carbohydrates.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
I3754F805295757
description
-
description
-
description
≥90% (as FOS and inulin)
description
for Biotechnology and Microbiology
biological source
plant (chicory)
biological source
dahlia tuber
biological source
plant (Chicorium intybus)
biological source
plant
solubility
water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 2%, clear, light brownish-yellow
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
158 - 165 °C ((316 - 329 °F ))
mp
158 to 165 °C
mp
-
mp
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–5 di 5 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. Hello, may I please ask what is the molecular weight of this inulin
    1 risposta
    1. The molecular weight of this product is not determined. A brief review of available litrature suggest a range of 500 - 3600 daltons for inulin. This information has not been validated.
      Utile?
  4. Bonjour, J'ai acheté ce produit mais je n'ai pas sa pureté. Pouvez-vous me la donner s'il vous plait? Merci d'avance
    1 risposta
    1. The purity of this product is not determined.
      Utile?
  5. What is the distribution of the Degree of Polymerization (DP) of this chicory root inulin? Is it native inulin, meaning the non-fractionated mixture with mono-/di-/oligo-saccharides (DP3-9) and polysaccharides (DP>9)?
    1 risposta
    1. Degree of polymerization (DP) for product I2255 is not part of the product specification, and has not characterized. This value is therefore unknown and may vary on a lot to lot basis.