Vai a
E7500
meso-Erythritol
≥99% (GC)
Sinonimo/i:
1,2,3,4-Butanetetrol, meso-1,2,3,4-Tetrahydroxybutane, i-Erythritol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
111,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
391,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-737-3
Beilstein/REAXYS Number:
1719753
MDL number:
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
sweetness
0.7 × sucrose
color
white
bp
329-331 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI key
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
Application
Meso-Erythritol (i-Erythritol) is a precursor to the important tanning agent L-erythrulose which can be commercially generated by Gluconobacter oxydans DSM 7145. Meso-Erythritol may be used to support the carbon source growth requirement of Gluconobacter bacteria. It is an aliphatic poly-alcohol used in the chemical analysis of the reactivity of various radicals and radical anions. Meso-Erythritol may be used in encapsulated phase change materials (PCMs) to study its potential use in microelectronics cooling applications. It may be used as a reference compound in purification and analytical procedures developed to test fermentation broths.
Biochem/physiol Actions
Allelic variation of the Tas1r3 gene affects behavioral taste responses to this sugar alcohol, suggesting that it is a T1R3 receptor ligand.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
41707Y0000177W481911
meso-Erythritol ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
E7500
meso-Erythritol
Erythritol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000177
Erythritol
description
≥99% (GC)
description
≥90% (GC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥99%, FG
assay
≥99% (GC)
assay
≥90% (GC)
assay
-
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
viscous liquid (clear)
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under meso-Erythritol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf