K0250
Kainic acid monohydrate
≥99% (TLC), powder, ionotropic glutamate receptor (kainate class) agonist
Sinonimo/i:
Digenin, Kainate, 2-Carboxy-3-carboxymethyl-4-isopropenylpyrrolidine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Kainic acid monohydrate, ≥99% (TLC)
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
powder
Impurezze
Glutamate, free
Solubilità
H2O: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.CC(=C)[C@H]1CN[C@@H]([C@H]1CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4.H2O/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13;/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15);1H2/t6-,7+,9-;/m0./s1
FZNZRJRSYLQHLT-SLGZUKMRSA-N
Informazioni sul gene
human ... GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA4(2893) , GRIK1(2897) , GRIK2(2898) , GRIK3(2899) , GRIK4(2900) , GRIK5(2901) , SLC1A1(6505) , SLC1A2(6506) , SLC1A3(6507)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grik4(24406) , Grin2a(24409)
Descrizione generale
Applicazioni
- tostudy mechanisms of excitation-induced apoptosis and epilepsy.
- to hamper themitochondrial function ()
- used to induce c-fosexpression in the mice′s brains, specifically targeting the dorsal hippocampus.()
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience