Q2128
Quisqualic acid
powder
Sinonimo/i:
β-(3,5-Dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl)-L-alanine, 3-(3,5-Dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl)-L-alanine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Colore
white to off-white
Solubilità
ethanol: <0.17 mg/mL
H2O: 0.5 mg/mL
0.1 M HCl: 1.4 mg/mL
1 M NH4OH: 20 mg/mL
organic solvents: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CN1OC(=O)NC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H7N3O5/c6-2(3(9)10)1-8-4(11)7-5(12)13-8/h2H,1,6H2,(H,9,10)(H,7,11,12)/t2-/m0/s1
ASNFTDCKZKHJSW-REOHCLBHSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grin2a(24409) , Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm4(24417) , Grm5(24418)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)