I5528
Interferon-Inducible T Cell α Chemoattractant human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
β-R1, H174, I-TAC, SCYB9B
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
10-20 ng/mL ED50
PM
8.3 kDa
Confezionamento
pkg of 25 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1ng/mg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CXCL11(6373)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?