1604337
USP
Riluzole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
riluzole
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1nc2ccc(OC(F)(F)F)cc2s1
InChI
1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-5-6(3-4)15-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Riluzole Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)