Documenti fondamentali
B4062
Sigma-Aldrich
BRAF (416-766), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
BRAF1, MGC126806, MGC138284, RAFB1
Scegli un formato
10 μG
532,00 €
532,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
532,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
532,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
63-85 nmol/min·mg
PM
~63 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... BRAF(673)
Azioni biochim/fisiol
BRAF is a member of the RAF family that is activated by members of the Ras family upon growth factor-induced stimulation. Active Ras can induce heterodimerization of cRaf and BRAF and this may explain the observed cooperativity of cRaf and BRAF in cells responding to growth factor signals. Activating mutations in the BRAF gene are present in a large percentage of human malignant melanomas and in a proportion of colon cancers. The vast majority of these mutations result in a valine to glutamic acid change at residue 599 within the activation segment of BRAF.
Stato fisico
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 150 mM NaCl, 0.2 5mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, and 25% glycerol.
Note legali
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C K Weber et al.
Cancer research, 61(9), 3595-3598 (2001-04-28)
Growth factor-induced signalling leads to activation of members of the Ras family and subsequent stimulation of different Raf isoforms. Within the mechanism of Raf activation, two isoforms of Raf, cRaf and BRaf, may cooperate. We investigated the relationship between cRaf
Kathryn E Mercer et al.
Biochimica et biophysica acta, 1653(1), 25-40 (2003-06-05)
A recent report has shown that activating mutations in the BRAF gene are present in a large percentage of human malignant melanomas and in a proportion of colon cancers. The vast majority of these mutations represent a single nucleotide change