Vai a
I7773
Nunc® inoculating loops
colorless, size 1 μL, sleeve of 50
Sinonimo/i:
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops, Nunc 253287, sampling loop
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1000 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
127,00 €
107,95 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41161502
107,95 €
Prezzo di listino127,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polystyrene
sterility
sterile
packaging
sleeve of 50
manufacturer/tradename
Nunc 253287
size
1 μL
color
colorless
General description
Colour-coded Nunc® Disposable Loops and Needles are precision molded from nontoxic (USP Class VI) polystyrene material to provide a smooth loop surface. High quality plastics for use in biotechnology, pharmaceutical and research laboratories, as well as in the production of vaccines and diagnostic kits.
Features and Benefits
  • Radiation sterilized—no need for flame sterilization
  • Hydrophilic treatment during manufacturing process
  • Liquid adherence properties that prevent accidental discharge of droplets
  • Meet semi-quantitative standard for handling samples
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
I7648I7523I7898
Nunc® inoculating loops size 1 μL, pkg of 600 (50 sleeves of 12 each)
I7648
Nunc® inoculating loops
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
sleeve of 50
packaging
pkg of 600 (50 sleeves of 12 each)
packaging
sleeve of 50
packaging
pkg of 600 (50 sleeves of 12 each)
manufacturer/tradename
Nunc 253287
manufacturer/tradename
Nunc 254410
manufacturer/tradename
Nunc 251586
manufacturer/tradename
Nunc 254437
size
1 μL
size
1 μL
size
10 μL
size
10 μL
color
colorless
color
colorless
color
blue
color
blue
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® inoculating loops
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)